Merck
795801
Sigma-Aldrich
{[2-(Trifluoromethyl)phenyl]methyl}phosphonic acid
Sinónimos:
2-CF3BPA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H8F3O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
240.12
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
cadena SMILES
OP(CC1=C(C(F)(F)F)C=CC=C1)(O)=O
InChI
1S/C8H8F3O3P/c9-8(10,11)7-4-2-1-3-6(7)5-15(12,13)14/h1-4H,5H2,(H2,12,13,14)
Clave InChI
LJNXXFOSZJOZKN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Tuning of surface energy, wetting and work function of metal oxides.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Peter J Hotchkiss et al.
Accounts of chemical research, 45(3), 337-346 (2011-10-21)
Transparent metal oxides, in particular, indium tin oxide (ITO), are critical transparent contact materials for applications in next-generation organic electronics, including organic light emitting diodes (OLEDs) and organic photovoltaics (OPVs). Understanding and controlling the surface properties of ITO allows for