Merck
794392
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-hexyl-5-iodothiophene solution
1.0 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H14BrIS
Peso molecular:
373.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
liquid
concentración
1.0 M in THF
índice de refracción
n20/D 1.449
densidad
1.085 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
BrC1=C(CCCCCC)C=C(I)S1
InChI
1S/C10H14BrIS/c1-2-3-4-5-6-8-7-9(12)13-10(8)11/h7H,2-6H2,1H3
Clave InChI
SDMKEQYHISDGKT-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)