Merck
792020
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide), 4-cyano-4-[(dodecylsulfanylthiocarbonyl)sulfanyl]pentonate terminated
average Mn 5000, PDI ≤1.5
Sinónimos:
PDLLA RAFT terminated, RAFT-PLA
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H35NOS3(C3H4O2)n
Código UNSPSC:
12162002
Formulario
solid
mol peso
average Mn 5000
PDI
≤1.5
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Polylactide is commonly used in drug delivery applications. The RAFT functionality can be used to generate a second block to create an amphiphilic diblock copolymer.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Over the past two decades, the rapid advance of controlled living polymerization (CLP) techniques.
The modification of biomacromolecules, such as peptides and proteins, through the attachment of synthetic polymers has led to a new family of highly advanced biomaterials with enhanced properties.