790613
Methyl 6-O-trityl-α-D-galactopyranoside
96% (HPLC)
About This Item
Ensayo
96% (HPLC)
actividad óptica
[α]22/D +55.0°, c = 0.5% in methanol
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](OC)O[C@H](COC(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4)[C@@H]1O
InChI
1S/C26H28O6/c1-30-25-24(29)23(28)22(27)21(32-25)17-31-26(18-11-5-2-6-12-18,19-13-7-3-8-14-19)20-15-9-4-10-16-20/h2-16,21-25,27-29H,17H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25+/m1/s1
Clave InChI
WYAMNJUPQNEGOI-MQZWXTIWSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)