Merck
790400
Sigma-Aldrich
Potassium 2-chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine-3-trifluoroborate
96%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2BClF6KN
Peso molecular:
287.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
solid
mp
330-333 °C
SMILES string
ClC1=C([B-](F)(F)F)C(C(F)(F)F)=CC=N1.[K+]
InChI
1S/C6H2BClF6N.K/c8-5-4(7(12,13)14)3(1-2-15-5)6(9,10)11;/h1-2H;/q-1;+1
InChI key
LQQDLQPZJJRMON-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)