Merck
78953
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-2-methylpropionic acid
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(R)-Boc-β2-Homoala-OH
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H17NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
203.24
Beilstein/REAXYS Number:
7202037
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystals
optical activity
[α]20/D −12±2°, c = 1% in DMF
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
88 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CNC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)5-10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m1/s1
InChI key
GDQRNRYMFXDGMS-ZCFIWIBFSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)