77983
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluorononyl azide
≥97.0%
Sinónimos:
1H,1H,2H,2H,3H,3H-Perfluorononyl azide, 3-(Perfluorohexyl)propyl azide, 9-Azido-1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluorononane
About This Item
Productos recomendados
assay
≥97.0%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.342
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C9H6F13N3/c10-4(11,2-1-3-24-25-23)5(12,13)6(14,15)7(16,17)8(18,19)9(20,21)22/h1-3H2
InChI key
DQEDVGBNEFVPEU-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?