Merck
779598
Sigma-Aldrich
Methyl 4-azidobenzoate solution
~0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7N3O2
Número de CAS:
Peso molecular:
177.16
Beilstein:
1960489
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solution
concentración
~0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
≤2.0% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COC(=O)c1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C8H7N3O2/c1-13-8(12)6-2-4-7(5-3-6)10-11-9/h2-5H,1H3
Clave InChI
RULRGDSQDQHZOK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-27.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Chemoselective reduction of azides catalyzed by molybdenum xanthate by using phenylsilane as the hydride source.
Maddani, M. R., et al.
Tetrahedron, 66, 329-333 (2010)