779504
(S)-1-Boc-3-cyanopyrrolidine
96%
About This Item
Productos recomendados
assay
≥95.5% (HPLC)
96%
form
solid
optical activity
[α]/D +24.0±2.0°, c = 1 in methanol
functional group
nitrile
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N1CC[C@@H](C1)C#N
InChI
1S/C10H16N2O2/c1-10(2,3)14-9(13)12-5-4-8(6-11)7-12/h8H,4-5,7H2,1-3H3/t8-/m1/s1
InChI key
VDDMCMFPUSCJNA-MRVPVSSYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)