Merck
779059
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-iodobenzene solution
~0.25 M in tert-butyl methyl ether, ≥97% (HPLC)
Sinónimos:
2-Iodophenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4IN3
Número de CAS:
Peso molecular:
245.02
Beilstein/REAXYS Number:
1941884
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
assay
≥97% (HPLC)
concentration
~0.25 M in tert-butyl methyl ether
impurities
≤2.0% water
storage temp.
−20°C
SMILES string
Ic1ccccc1N=[N+]=[N-]
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
-27.4 °F
flash_point_c
-33 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)