Merck
778842
Sigma-Aldrich
1-Azido-2-fluorobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Sinónimos:
o-Fluorophenyl azide solution, 2-Fluorophenyl azide solution
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4FN3
Número de CAS:
Peso molecular:
137.11
Beilstein:
2501863
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥95% (HPLC)
concentración
0.5 M in tert-butyl methyl ether
impurezas
≤2.0% water
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
Fc1ccccc1N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4FN3/c7-5-3-1-2-4-6(5)9-10-8/h1-4H
Clave InChI
YOBOIKMFTLTNTR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-Azido-2-fluorobenzene is an aromatic azide generally used in copper(I)-catalyzed azide-alkyne cycloaddition reactions.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-18.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-28 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cu-catalyzed azide? alkyne cycloaddition
Meldal M & Torn?e CW
Chemical Reviews, 108(8), 2952-3015 (2008)