Merck
778710
Sigma-Aldrich
2-(2-Furyl)-1,3-dioxolane
98%
Sinónimos:
2-(1,3-Dioxolan-2-yl)furan, 2-Furfural ethylene glycol acetal, Furfural ethylene acetal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8O3
Número de CAS:
Peso molecular:
140.14
Beilstein/REAXYS Number:
121450
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥97.5% (GC)
98%
storage temp.
−20°C
SMILES string
C1COC(O1)c2ccco2
InChI
1S/C7H8O3/c1-2-6(8-3-1)7-9-4-5-10-7/h1-3,7H,4-5H2
InChI key
FCACHSUJEMZCMK-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)