Merck
777927
Sigma-Aldrich
2-(4-Morpholino)ethyl 2-bromoisobutyrate
contains MEHQ as inhibitor, 95% (excluding up to 10% residual Toluene)
Sinónimos:
2-Bromo-2-methylpropanoic acid 2-(4-morpholinyl)ethyl ester, 2-Morpholinoethyl 2-bromo-2-methylpropanoate, ATRP initiator
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H18BrNO3
Número de CAS:
Peso molecular:
280.16
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
95% (excluding up to 10% residual Toluene)
Formulario
liquid
contiene
MEHQ as inhibitor
índice de refracción
n/D 1.486
densidad
1.258 at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC(C)(C)C(OCCN1CCOCC1)=O
InChI
1S/C10H18BrNO3/c1-10(2,11)9(13)15-8-5-12-3-6-14-7-4-12/h3-8H2,1-2H3
Clave InChI
XEXMMWOKORAPHR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
This bromoisobutyrate is commonly used as an ATRP initiator. The morpholino functionality can be used to bind to RNA or other therapeutics.
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Direct Synthesis of Well-Defined Quaternized Homopolymers and Diblock Copolymers via ATRP in Protic Media.
Li Y, et al.
Macromolecules, 36, 8268-8268 (2003)