777706
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde
95%
Sinónimos:
3-Hydroxy-4-difluoromethoxybenzaldehyde
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
85-90 °C
cadena SMILES
FC(F)OC1=C(O)C=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-7-2-1-5(4-11)3-6(7)12/h1-4,8,12H
Clave InChI
ZLIKNROJGXXNJG-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)