Merck
776963
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-methylbenzaldehyde
97%
Sinónimos:
2-Chloro-p-tolualdehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
154.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
27-30 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
[H]C(C1=C(Cl)C=C(C)C=C1)=O
InChI
1S/C8H7ClO/c1-6-2-3-7(5-10)8(9)4-6/h2-5H,1H3
Clave InChI
OSPMNRDGMUPWNO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)