Merck
776637
Sigma-Aldrich
Benzylmagnesium chloride solution
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.89
Beilstein:
878506
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulario
solution
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
densidad
0.899 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cl[Mg]Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h2-6H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
NRAFPLGJPPJUNB-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF)
Envase
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Información legal
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-13.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)