Merck
776580
Sigma-Aldrich
Boc-Gly-Val-OH
95%
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 5,820.00
MXP 5,820.00
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 5,820.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22N2O5
Número de CAS:
Peso molecular:
274.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 5,820.00
Fecha estimada de envío28 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
color
white to beige
mp
109-113 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC([C@H](C(C)C)NC(CNC(OC(C)(C)C)=O)=O)=O
InChI
1S/C12H22N2O5/c1-7(2)9(10(16)17)14-8(15)6-13-11(18)19-12(3,4)5/h7,9H,6H2,1-5H3,(H,13,18)(H,14,15)(H,16,17)/t9-/m0/s1
Clave InChI
YXXMEXYAHMBYIU-VIFPVBQESA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)