Merck
775967
Sigma-Aldrich
2-Bromopyridine-4-acetic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
216.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
145-150 °C
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccnc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c8-6-3-5(1-2-9-6)4-7(10)11/h1-3H,4H2,(H,10,11)
Clave InChI
SJFRXYCVLZOAEU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)