Merck
775924
Sigma-Aldrich
4-Benzoylbenzoic acid N-succinimidyl ester
97%
Sinónimos:
4-Benzoylbenzoic acid, succinimidyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H13NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
323.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mol peso
323.3
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
mp
207-212 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)c2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3
InChI
1S/C18H13NO5/c20-15-10-11-16(21)19(15)24-18(23)14-8-6-13(7-9-14)17(22)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10-11H2
Clave InChI
MVQNJLJLEGZFGP-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
A benzophenone-based photoreactive reagent shown to be useful for synthesizing photoreactive peptides and oligonucleotides.
Heterobifunctional photoreactive crosslinker. Succinimidyl ester will react with amines and the benzophenone will react non-specifically upon photoirradiation at approximately 360 nm.
Pictogramas
Environment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Dan Bernardi et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 16(6), 1601-1604 (2006-01-03)
The first synthesis of an N-acylated photoactivatable analogue of reduced glutathione is described. N-(4-Benzoylbenzoyl)glutathione (8) was found to be an inhibitor and a photoaffinity probe of purified rat liver glutathione S-transferases.
Horacio F Olivo et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(3), 1153-1155 (2009-12-25)
We have synthesized an analog of dehydroepiandrosterone (DHEA, 1) containing both a benzophenone (BP) and a biotin (Bt) group (DHEA-BP-Bt, 8). Compound 8 was prepared by functionalization on C-17 of 1. Biocytin was reacted with 4-benzoylbenzoic acid and the product