Merck
773727
[2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] phosphonic acid ethyl ester
99% (GC)
Sinónimos:
{2-[2-(2-Methoxyethoxy)ethoxy]ethyl}phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H25O6P
Número de CAS:
Peso molecular:
284.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.441
densidad
1.087 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCOP(=O)(CCOCCOCCOC)OCC
InChI
1S/C11H25O6P/c1-4-16-18(12,17-5-2)11-10-15-9-8-14-7-6-13-3/h4-11H2,1-3H3
Clave InChI
DTJZSPGSMWONOZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The corresponding phosphoric acid after deprotection is used to modify barium titanate and related metal oxide surface leading to high permittivity values and a high dielectric strength material.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Phosphonic acid-modified barium titanate polymer nanocomposites with high permittivity and dielectric strength
Advanced Materials, 19, 1001-1005 (2007)