773492
Poly(N-[2-(propylamino)ethyl]-10,12-pentacosadiyneamide hydrogen bromide) nanotube
>99% (SEM)
Sinónimos:
PDNT, PDNT-12-8-23Br, Polydiacetylene Nanotube
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (SEM)
Formulario
powder
D.E. × D.I. × L
110 nm × 40 nm × 1,000 nm
Descripción general
Aplicación
- Stimuli-sensitive smart nanomaterial composites
- Drug delivery systems(DDS)
- Biosensors for viruses; bacteria; andglucose
- Langmuir-Blodgett films
- Lab-on-a-chip
- Colorimetric pressure sensors
- UV-based sensors
- Nanoelectronics
- Optics
- Artificial retinas
- Neuronal networks
- MEMS
- Membrane filtration
- Gas separation
Nota de análisis
Purity: >99% (SEM)
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Polydiacetylene nanotubes (PDNTs) are self-assembled diacetylene nanotubes comprised of cross-linked, conjugated double and triple bonds.