Merck
773379
Sigma-Aldrich
Poly(2-ethyl-2-oxazoline) α-methyl, ω-2-hydroxyethylamine terminated
average Mn 5,000, PDI <1.3
Sinónimos:
POZ, Poly(2-ethyl-2-oxazoline) hydroxyethyl amine, amino terminated polyoxazoline, aminoPEOx, polyoxazoline
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(C5H9NO)nNHC2H4OH
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descripción
Tg 54°C
Formulario
solid
mol peso
average Mn 5,000
PDI
<1.3
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Polyoxazolines with amine functionality can be covalently bound to carboxyl groups or sulfhydryl groups. Amines can also attach to oxidized carbohydrate groups (usually aldehydes) by reductive amination. Polyoxazolines are a biocompatible, hydrophilic, amorphous alternatives to poly(ethylene glycol).
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Poly(2-oxazoline)s, synthesized via LCROP, resemble polypeptides and have various applications in polymer chemistry.