Documentos clave
772615
Sigma-Aldrich
2,2-Difluoro-1-propanol
95%
Sinónimos:
2,2-Difluoropropanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H6F2O
Número de CAS:
Peso molecular:
96.08
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.349
densidad
1.164 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6F2O/c1-3(4,5)2-6/h6H,2H2,1H3
Clave InChI
CKLONJANQGBREW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
88.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
31.1 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)