Merck
771554
Sigma-Aldrich
9,9′-(9,9-Dihexyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(3,6-di-tert-butylcarbazole)
Sinónimos:
9,9′-(9,9-Dihexyl-9H-fluorene-2,7-diyl)bis(3,6-di-tert-butyl-9H-carbazole), TBCF
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C65H80N2
Peso molecular:
889.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulario
powder
mp
201-207 °C
λmáx.
350 nm in dichloromethane
fluorescencia
λem 375 nm in chloroform
cadena SMILES
CCCCCCC1(CCCCCC)c2cc(ccc2-c3ccc(cc13)-n4c5ccc(cc5c6cc(ccc46)C(C)(C)C)C(C)(C)C)-n7c8ccc(cc8c9cc(ccc79)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C65H80N2/c1-15-17-19-21-35-65(36-22-20-18-16-2)55-41-47(66-57-31-23-43(61(3,4)5)37-51(57)52-38-44(62(6,7)8)24-32-58(52)66)27-29-49(55)50-30-28-48(42-56(50)65)67-59-33-25-45(63(9,10)11)39-53(59)54-40-46(64(12,13)14)26-34-60(54)67/h23-34,37-42H,15-22,35-36H2,1-14H3
Clave InChI
PRCXMWAOIXHYJA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Host materials for efficient solution-processed red and green phosphorescent devices
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.