Merck
771090
Sigma-Aldrich
Ethyl 3-formyl-4-hydroxybenzoate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10O4
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
67-73 °C
grupo funcional
aldehyde
ester
cadena SMILES
CCOC(=O)c1ccc(O)c(C=O)c1
InChI
1S/C10H10O4/c1-2-14-10(13)7-3-4-9(12)8(5-7)6-11/h3-6,12H,2H2,1H3
Clave InChI
WOANOAGQWVVXQR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)