Merck
767786
Sigma-Aldrich
3-(5-Formyl-2-thienyl)benzoic acid
97%
Sinónimos:
3-(5-Formylthiophen-2-yl)benzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8O3S
Número de CAS:
Peso molecular:
232.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
251-257 °C
grupo funcional
aldehyde
carboxylic acid
InChI
1S/C12H8O3S/c13-7-10-4-5-11(16-10)8-2-1-3-9(6-8)12(14)15/h1-7H,(H,14,15)
Clave InChI
VIKAAKFSYUCLTJ-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)