Merck
767727
Sigma-Aldrich
Chloro(5-methoxy-2-{1-[(4-methoxyphenyl)imino-N]ethyl}phenyl-C)(1,2,3,4,5-pentamethylcyclopentadienyl)iridium(III)
greener alternative
97%
Sinónimos:
Chloro[5-methoxy-2-[1-[(4-methoxyphenyl)imino-N]ethyl]phenyl- C][(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopenta dien-1-yl]iridium
Seleccione un Tamaño
500 MG
MXP 5,952.00
MXP 5,952.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
MXP 5,952.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26H31ClIrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
617.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 5,952.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: iridium
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurezas
~1% Dichloromethane
mp
200-239 °C
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.COc2ccc(cc2)\N=C(/C)c3ccc(OC)cc3[Ir]Cl
InChI
1S/C16H16NO2.C5H5.ClH.Ir/c1-12(13-4-8-15(18-2)9-5-13)17-14-6-10-16(19-3)11-7-14;1-2-4-5-3-1;;/h4,6-11H,1-3H3;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1/b17-12+;;;
Clave InChI
JZDNDPJBPBFFCT-DPSBJRLESA-M
Descripción general
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Aplicación
Catalyst for reductive amination by transfer hydrogenation.
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
A versatile catalyst for reductive amination by transfer hydrogenation.
Chao Wang et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 49(41), 7548-7552 (2010-11-03)