Merck
767255
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 32 hydroxyl, 1 allyl
generation 5, 95%
About This Item
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
descripción
hydroxyl surface groups
Ensayo
95%
Formulario
solid
mol peso
generation 5
Características
focal point allyl
nº de grupos superficiales
32
mp
>300 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
calculated mol. wt. 3657.7
Aplicación
Allyl dendrons can be coupled to thiol functional molecules
Otras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Información legal
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)