Merck
767220
Sigma-Aldrich
Polyester bis-MPA dendron, 2 hydroxyl, 1 azide
generation 1, 97%
Sinónimos:
bisMPA dendrimer, bisMPA dendron
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
descripción
hydroxyl surface groups
Ensayo
97%
Formulario
liquid
mol peso
generation 1
Características
focal point azide
nº de grupos superficiales
2
índice de refracción
n20/D 1.478
densidad
1.120 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(CO)(CO)C(=O)OCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C11H21N3O4/c1-11(8-15,9-16)10(17)18-7-5-3-2-4-6-13-14-12/h15-16H,2-9H2,1H3
Clave InChI
VIVYDDCPJPJOCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
calculated mol. wt. 259.3
Aplicación
Azide dendrons can be coupled to acetylene functionalized molecules, including acetylene dendrons to form asymmetric dendrimers.
Otras notas
Bis-MPA = 2,2-Bis(hydroxyl-methyl)propionic acid
Información legal
Manufactured by Polymer Factory Sweden AB
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
No data available
Punto de inflamabilidad (°C)
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)