767026
Methyl 4-bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylate
97%
Sinónimos:
4-Bromo-2-fluoropyridine-3-carboxylic acid methyl ester
About This Item
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.525
density
1.640 g/mL at 25 °C
SMILES string
COC(=O)c1c(F)nccc1Br
InChI
1S/C7H5BrFNO2/c1-12-7(11)5-4(8)2-3-10-6(5)9/h2-3H,1H3
InChI key
ZTEAVFJYORJJMP-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)