Merck
766615
Sigma-Aldrich
Potassium 2-phenoxyphenyltrifluoroboroate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H9BF3KO
Número de CAS:
Peso molecular:
276.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
219-224 °C
cadena SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1ccccc1Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H9BF3O.K/c14-13(15,16)11-8-4-5-9-12(11)17-10-6-2-1-3-7-10;/h1-9H;/q-1;+1
Clave InChI
SJWZSSLBZXLGEC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Cross-coupling partner in Palladium-catalyzed carbon-carbon bond formation (Suzuki reaction) and has shown recently to undergo radical cyclization under open-flask conditions
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jonathan W Lockner et al.
Organic letters, 13(20), 5628-5631 (2011-09-20)
Practical radical cyclizations using organoboronic acids and trifluoroborates take place in water, open to air, and in a scalable fashion employing catalytic silver nitrate and stoichiometric potassium persulfate. Both Pschorr-type cyclizations and tandem radical cyclization/trap cascades are described, illustrating the