Merck
765031
Sigma-Aldrich
3,6-Bis(N-carbazolyl)-N-phenylcarbazole
99% (HPLC)
Sinónimos:
9′-Phenyl-9,3′:6′,9′′-ter-9H-carbazole, N-Phenyl-3,6-tricarbazolylcarbazole, BCC-36
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H27N3
Número de CAS:
Peso molecular:
573.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99% (HPLC)
Formulario
solid
mp
281-286 °C
λmáx.
239 nm in THF
Energía orbital
HOMO 5.29 eV 
LUMO 1.90 eV 
rendimiento de la unidad OLED
ITO/PEDOT:PSS/BCC-27: FIr6 (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3:Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 12300 Cd/m2
  • Max. EQE: 4.1 %
  • Turn-On Voltage: 5 V
ITO/PEDOT:PSS/BCC-27: FIrpic (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3:Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 19200 Cd/m2
  • Max. EQE: 9.7 %
  • Turn-On Voltage: 3.9 V
cadena SMILES
c1ccc(cc1)-n2c3ccc(cc3c4cc(ccc24)-n5c6ccccc6c7ccccc57)-n8c9ccccc9c%10ccccc8%10
InChI
1S/C42H27N3/c1-2-12-28(13-3-1)43-41-24-22-29(44-37-18-8-4-14-31(37)32-15-5-9-19-38(32)44)26-35(41)36-27-30(23-25-42(36)43)45-39-20-10-6-16-33(39)34-17-7-11-21-40(34)45/h1-27H
Clave InChI
ZEGYQBGJQMTXKA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Host materials for efficient solution-processed blue phosphorescent devices
  • Device-1: ITO/PEDOT:PSS/BCC-27:FIrpic (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3/Al
Performance: Deep Blue, Turn on Voltage: 3.9 V, Max Lum: 19,200 Cd/m2, EQE: 9.7%
  • Device-2: ITO/PEDOT:PSS/BCC-27:FIr6 (10 wt%)/TAZ/Cs2CO3/Al
Performance: Deep Blue, Turn on Voltage: 5.0 V, Max Lum: 12,300 Cd/m2, EQE: 4.1%
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
High-triplet-energy tri-carbazole derivatives as host materials for efficient solution-processed blue phosphorescent devices
Jiang, W.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 4918 - 4926 (2011)
Jiang, W.; et al.
Journal of Materials Chemistry, 21, 4918-4918 (2011)
Artículos
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.