Merck
763373
Sigma-Aldrich
(1-Acetoxyethyl)ferrocene
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H16FeO2
Número de CAS:
Peso molecular:
272.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12350000
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
mp
68-70 °C
cadena SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC(OC(C)=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C9H11O2.C5H5.Fe/c1-7(11-8(2)10)9-5-3-4-6-9;1-2-4-5-3-1;/h3-7H,1-2H3;1-5H;
Clave InChI
FQCPSJFOJLNVTP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)