Merck
76256
Sigma-Aldrich
2-(Aminomethyl)-2-methyl-1,3-propanediamine
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
1,1,1-Tris(aminomethyl)ethane, Ethylidintris(methylamine)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H15N3
Número de CAS:
Peso molecular:
117.19
Beilstein/REAXYS Number:
1734348
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
≥95.0% (GC)
SMILES string
CC(CN)(CN)CN
InChI
1S/C5H15N3/c1-5(2-6,3-7)4-8/h2-4,6-8H2,1H3
InChI key
UGDSCHVVUPHIFM-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1