Merck
762512
Sigma-Aldrich
2-(2-Bromophenyl)-1H-benzimidazole
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H9BrN2
Número de CAS:
Peso molecular:
273.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
95%
Formulario
solid
mp
235-240
cadena SMILES
Brc1ccccc1-c2nc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C13H9BrN2/c14-10-6-2-1-5-9(10)13-15-11-7-3-4-8-12(11)16-13/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
KOXRUUGKLDCECO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)