Merck
761834
Sigma-Aldrich
N-Boc-4-aminobenzonitrile
97%
Sinónimos:
tert-Butyl 4-cyanophenylcarbamate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H14N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
218.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
118-123 °C
grupo funcional
amine
nitrile
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-6-4-9(8-13)5-7-10/h4-7H,1-3H3,(H,14,15)
Clave InChI
CPIRTCVNDVQQLE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)