Merck
761575
Sigma-Aldrich
1-Aminobenzimidazole
97%
Sinónimos:
1H-Benzimidazol-1-amine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
145-150 °C
cadena SMILES
Nn1cnc2ccccc12
InChI
1S/C7H7N3/c8-10-5-9-6-3-1-2-4-7(6)10/h1-5H,8H2
Clave InChI
HXYXDTAROKJMBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)