Merck
761508
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-pentene
90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H9Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
104.58
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
90%
density
0.906 g/mL at 25 °C
SMILES string
C/C=C(Cl)/CC
InChI
1S/C5H9Cl/c1-3-5(6)4-2/h3H,4H2,1-2H3/b5-3-
InChI key
VSQKJRIDGSFPSI-HYXAFXHYSA-N
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
24.8 °F
flash_point_c
-4 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)