Merck
761346
Sigma-Aldrich
2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]phosphino}-3,6-dimethoxy -2′,4′,6′-triisopropyl-1,1′-biphenyl gold(I) bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C41H37AuF18NO6PS2
Número de CAS:
Peso molecular:
1273.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
core: gold
reagent type: catalyst
mp
210-219 (decomposition)
cadena SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Au])S(=O)(=O)C(F)(F)F.COc1ccc(OC)c(c1P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C39H37F12O2P.C2F6NO4S2.Au/c1-19(2)22-11-29(20(3)4)33(30(12-22)21(5)6)34-31(52-7)9-10-32(53-8)35(34)54(27-15-23(36(40,41)42)13-24(16-27)37(43,44)45)28-17-25(38(46,47)48)14-26(18-28)39(49,50)51;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h9-21H,1-8H3;;/q;-1;+1
Clave InChI
NILUVDCJFYCCDF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)