Merck
760323
Sigma-Aldrich
1,2,4-Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxaldehyde
97%
Sinónimos:
6-Formyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyridine, [1,2,4]Triazolo[1,5-a]pyridine-6-carbaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H5N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
156-158
grupo funcional
aldehyde
cadena SMILES
O=Cc1ccc2ncnn2c1
InChI
1S/C7H5N3O/c11-4-6-1-2-7-8-5-9-10(7)3-6/h1-5H
Clave InChI
SYLGZKAGHAOGFM-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)