Merck
759775
Sigma-Aldrich
6-Chloro-2-iodopurine
97%
Sinónimos:
2-Iodo-6-chloropurine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H2ClIN4
Número de CAS:
Peso molecular:
280.45
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
97%
form
solid
mp
198-203 °C
functional group
chloro
iodo
SMILES string
Clc1nc(I)nc2[nH]cnc12
InChI
1S/C5H2ClIN4/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H,8,9,10,11)
InChI key
SZRNPDHDBPGZOA-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)