Merck
759732
Sigma-Aldrich
3-Bromo-4-methylbenzyl alcohol
97%
Sinónimos:
(3-Bromo-4-methylphenyl)methanol, 3-Bromo-4-methylbenzenemethanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9BrO
Número de CAS:
Peso molecular:
201.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
38-42 °C
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
Cc1ccc(CO)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrO/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)9/h2-4,10H,5H2,1H3
Clave InChI
ZRBDUKUJADUIEO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)