Merck
758345
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene-1-carboxaldehyde
≥95%
Sinónimos:
2-Chloro-1-formyl-3-(hydroxymethylene)-1-cyclohexene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H9ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.61
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥95%
Formulario
solid
mp
113-116 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
ClC1=C(C([H])=O)CCC/C1=C([H])/O
InChI
1S/C8H9ClO2/c9-8-6(4-10)2-1-3-7(8)5-11/h4-5,10H,1-3H2/b6-4-
Clave InChI
JWUQFQYYMGMPKE-XQRVVYSFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2
Jing Xing et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 20(2), 668-672 (2019-08-07)
Currently, optical probes with near-infrared (NIR) fluorescence are of great interest in chemical biology. In the present study, we designed and synthesized a novel NIR fluorescent probe, IR789. IR789 has high selectivity and sensitivity for living cells imaging. The stronger