758167
2-ethynylthiophene
90%
Sinónimos:
2-Acetylenylthiophene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.580
densidad
1.139 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C#Cc1cccs1
InChI
1S/C6H4S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h1,3-5H
Clave InChI
LWISLHRIEATKTM-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)