757691
p-Tolylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
Sinónimos:
4-Methylphenylmagnesium chloride solution
About This Item
Productos recomendados
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
1.0 M in THF
densidad
0.974 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
Cc1ccc([Mg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H7.ClH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
YBPFQOFSPMWGKA-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)