Merck
757519
Sigma-Aldrich
3-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride
97%
Sinónimos:
β-Chloro-D-alanine methyl ester hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropanoate hydrochloride, (S)-Methyl 2-amino-3-chloropropionate hydrochloride, 3-Chloro-D-Ala-OMe hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H8ClNO2·HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
174.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D +4.5°, c = 0.5% in DMSO
mp
143-148 °C
aplicaciones
peptide synthesis
grupo funcional
amine
chloro
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl.COC(=O)[C@H](N)CCl
InChI
1S/C4H8ClNO2.ClH/c1-8-4(7)3(6)2-5;/h3H,2,6H2,1H3;1H/t3-;/m1./s1
Clave InChI
POPBCSXDEXRDSX-AENDTGMFSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Damjan Makuc et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(7) (2020-04-11)
d-cycloserine is a broad-spectrum antibiotic that is currently being used as a secondary choice in the treatment of tuberculosis. In recent years, it has become more popular, due to its effect on the nervous system. In this current study, we