Merck
756784
Sigma-Aldrich
(Acetonitrile)[2-dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl]gold(I) hexafluoroantimonate
Sinónimos:
XPhos Au(MeCN)SbF6
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C35H52AuF6NPSb
Número de CAS:
Peso molecular:
950.48
UNSPSC Code:
12352300
PubChem Substance ID:
form
solid
reaction suitability
core: gold
reagent type: catalyst
mp
133-136 °C
SMILES string
CC#[N+][Au].F[Sb-](F)(F)(F)(F)F.CC(C)c1cc(C(C)C)c(c(c1)C(C)C)-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4
InChI
1S/C33H49P.C2H3N.Au.6FH.Sb/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;1-2-3;;;;;;;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1H3;;6*1H;/q;;+1;;;;;;;+5/p-6
InChI key
PVKYSBDDIOTPED-UHFFFAOYSA-H
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
target_organs
Liver,Kidney
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)