Merck
756377
Sigma-Aldrich
3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutyric acid
97%
Sinónimos:
2-(Acetyloxy)-β,β,4,6-tetramethylbenzenepropanoic acid, 3-(2-Acetoxy-4,6-dimethylphenyl)-3-methylbutanoic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
MXP 4,119.00
1 G
MXP 19,073.00
MXP 4,119.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
MXP 4,119.00
1 G
MXP 19,073.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H20O4
Número de CAS:
Peso molecular:
264.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 4,119.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
113-118 °C
grupo funcional
carboxylic acid
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)Oc1cc(C)cc(C)c1C(C)(C)CC(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-9-6-10(2)14(12(7-9)19-11(3)16)15(4,5)8-13(17)18/h6-7H,8H2,1-5H3,(H,17,18)
Clave InChI
IRUYOPOSEOEWIN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Used as a trimethyl lock in stable chromogenic substrates for esterases[1]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Michael N Levine et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 13(2), 204-211 (2008-02-29)
p-Nitrophenyl acetate is the most commonly used substrate for detecting the catalytic activity of esterases, including those that activate prodrugs in human cells. This substrate is unstable in aqueous solution, limiting its utility. Here, a stable chromogenic substrate for esterases