Merck
755834
Sigma-Aldrich
2,2′-Diallyl bisphenol A diacetate ether
90%
Sinónimos:
EC-392, Phenyl ester epoxy curative hybrid of bisphenol A
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H28O4
Número de CAS:
Peso molecular:
392.49
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.548
viscosidad
~3500 cP(25 °C) (Haake C/P Rheometer, 5 RPM)
densidad
1.096 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccc(cc1CC=C)C(C)(C)c2ccc(OC(C)=O)c(CC=C)c2
InChI
1S/C25H28O4/c1-7-9-19-15-21(11-13-23(19)28-17(3)26)25(5,6)22-12-14-24(29-18(4)27)20(16-22)10-8-2/h7-8,11-16H,1-2,9-10H2,3-6H3
Clave InChI
GJTZQXNRNNDGRG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)