755079
D-Alanine-13C3, 15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Sinónimos:
(R)-2-Aminopropionic acid
About This Item
Productos recomendados
isotopic purity
99 atom % 13C
98 atom % 15N
assay
97% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
291 °C (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[13CH3][13C@@H]([15NH2])[13C](O)=O.Cl
InChI
1S/C3H7NO2.ClH/c1-2(4)3(5)6;/h2H,4H2,1H3,(H,5,6);1H/t2-;/m1./s1/i1+1,2+1,3+1,4+1;
InChI key
ILYVXUGGBVATGA-RHLFNUBUSA-N
Categorías relacionadas
Packaging
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c